Learn More
tert-Butyl-4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]-piperidin-1-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10587273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10587273 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10321043 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10587273 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC31109CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 857283-66-0
Summenformel C15H24N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 312.428
MDL-Nummer MFCD07368658
InChI-Schlüssel YNLQKGMVENCCLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine, n1-boc protected, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 7164575
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[5-(Hydroxymethyl)-4-Methyl-1,3-Thiazol-2-yl]-Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 312.43
Reinheit (%) 95%