Learn More
tert-Butyl-4-(5-iodpyrid-2-yl)-piperazin-1-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10382195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10382195 5 g 5 Gramm
10341063 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10382195 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC43911DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 497915-42-1
Summenformel C14H20IN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 389.24
MDL-Nummer MFCD07781193
InChI-Schlüssel RJHWOWJRQNENIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-5-iodo-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-iodopyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-5-iodopyridin-2-yl piperazine, 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-1aoz2, tert-butyl 4-5-iodanylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-iodo-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-iodo-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7164639
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(5-Iodpyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-(5-iodopyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 389.23
Reinheit (%) 97%