Learn More
Tert-Butyl4-(Aminocarbonyl)tetrahydropyridin-1(2H)-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10631513 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10691123 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
11376965 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10631513 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00951DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 91419-48-6
Summenformel C11H20N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.292
MDL-Nummer MFCD02180953
InChI-Schlüssel YHFUWPUJUMZXBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-boc-piperidine-4-carboxamide, 1-n-boc-isonipecotamide, 1-n-boc-4-piperidinecarboxamide, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxamide, n-boc-4-piperidine carboxamide, 1-boc-4-piperidinecarboxamide, 4-carbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-aminocarbonyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-aminocarbonyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-carbamoylpiperidinecarboxylate
PubChem CID 2735646
IUPAC-Name tert-Butyl-4-carbamoylpiperidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 228.29
Reinheit (%) 97%