Learn More
tert-Butyl-4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridin-1(2H)-carboxylat, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10426302
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10426302 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10601133 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
11386965 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10426302 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00952DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 214834-18-1
Summenformel C11H20N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 244.353
InChI-Schlüssel SCGQNJHAAYUQOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-thiocarbamoylpiperidine, tert-butyl 4-aminocarbothioyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carbothioamide, tert-butyl 4-thiocarbamoylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-4-carbamothioylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-thiocarboxamide, tert-butyl 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 2735648
IUPAC-Name tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 244.36
Reinheit (%) 95%