Learn More
tert-Butyl-4-Iod-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10604035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10604035 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10604035 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC31911DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-iodo-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
CAS 857283-71-7
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H15IN2O2
MDL-Nummer MFCD08271887
Menge 1 g
Synonym tert-butyl 4-iodo-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl4-iodo-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, 1h-pyrazole-1-carboxylicacid, 4-iodo-3,5-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
InChI-Schlüssel BUHPTZHNAXELNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NN1C(=O)OC(C)(C)C)C)I
IUPAC-Name Tert-butyl4-iodo-3,5-dimethylpyrazol-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 322.146
PubChem CID 7537494
Formelmasse 322.14
Reinheit (%) 97%