Learn More
Tert-Butyl4-[(trifluoromethyl)sulfonyloxy]-5,6 -dihydropyridin-1(2 h)-carboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10239333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10239333 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10105663 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10239333 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07986DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 138647-49-1
Summenformel C11H16F3NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 331.31
MDL-Nummer MFCD09997858
InChI-Schlüssel WUBVEMGCQRSBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-trifluoromethyl sulfonyl oxy-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl trifluoromethanesulfonate, n-boc-4-trifluoromethanesulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-trifluoromethanesulfonate, tert-butyl 4-trifluoromethylsulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 4-trifluoromethanesulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1 2h-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-trifluoromethyl sulfonyl oxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yltrifluoromethanesulfonate, tert-butyl 4-trifluoromethane sulfonyloxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
PubChem CID 10991161
IUPAC-Name tert-butyl 4-(trifluoromethanesulfonyloxy)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-[(trifluoromethyl)sulfonyloxy]-5, 6-dihydropyridine-1(2h)-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 331.31
Reinheit (%) 97%