Learn More
tert-Butylacetat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312756
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11312756 250 g 250 Gramm
11302756 50 g 50 Gramm
11322756 1000 g -
3 options
Artikelnummer. 11312756
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08855.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 540-88-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
tert-Butyl acetate is used as a solvent in the production of lacquers, enamels, inks, adhesives, thinners, industrial cleaners and coating blends It is also used as a process solvent for chemical reactions and polymerization. In synthetic organic chemistry, it is used as a tert-butyl group. It serves as an intermediate in the production of pharmaceuticals and synthetic flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butylacetat wird als Lösungsmittel bei der Herstellung von Lacken, Emaillen, Farben, Klebstoffen, Verdünnern, Industriereinigern und Beschichtungsmischungen verwendet; wird auch als Prozesslösungsmittel für chemische Reaktionen und Polymerisation verwendet. Wird in der synthetischen organischen Chemie als tert-Butylgruppe verwendet. Dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika und synthetischen Aromastoffen.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther und Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-88-5
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00008807
InChI-Schlüssel WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl acetate, acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl ethanoate, acetic acid, 1,1-dimethylethyl ester, texaco lead appreciator, acetic acid, tert-butyl ester, tert-butylacetate, tert butyl acetate, 1,1-dimethylethyl acetate, 1,1-dimethyl acetate
PubChem CID 10908
IUPAC-Name tert-Butylacetat
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl acetate
Schmelzpunkt -62°C
Dichte 0.863
Siedepunkt 94°C to 96°C
Flammpunkt 4°C (39°F)
Strukturformel CH3CO2C(CH3)3
Brechungsindex 1.3865
Menge 250 g
UN-Nummer UN1123
Beilstein 1699506
Merck Index 14,1537
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether and ethanol. Immiscible with water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%