Learn More
Tert-Butyl-acetoacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449003 500 g 500 Gramm
11439003 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449003 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11115.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1694-31-1 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
tert-Butyl acetoacetate is used as intermediate for the syntheses of different organic chemicals. Raw material in pharmaceutical Industry, In agrochemical industry. Reagent for Acyloin synthesis and ?,β - unsaturated ketones synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyl-Acetoacetat wird als Zwischenprodukt für die Synthese verschiedener organischer Chemikalien verwendet. Rohstoffe in der pharmazeutischen Industrie, in der agrochemischen Industrie. Reagenz für die Acyloinsynthese und ∞,β - ungesättigte Ketonsynthese.
Löslichkeit
In Wasser löslich (9 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1694-31-1
Summenformel C8H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.197
MDL-Nummer MFCD00008811
InChI-Schlüssel JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
PubChem CID 15538
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Oxobutanoat
SMILES CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl acetoacetate
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 0.961
pH 5.7
Siedepunkt 71°C to 72°C (11 mmHg)
Flammpunkt 76°C (169°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.42
Menge 500 g
Beilstein 1680303
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (9g/L).
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) ≥98%