Learn More
tert-Butylacrylat, 99 %, stab mit 15 ppm4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323986
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11323986
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17169.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1663-39-4 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
tert-Butyl acrylate is a monomer used in the production of poly(tert-butyl acrylate) polymers, poly(acrylic acid) polyelectrolyte brushes and 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-propionic acid tert-butyl ester. It is also used in paints, coatings, high polymer paper conditioner, nursing polymer products and carbonyl reforming polyolefin. Further, it serves as an important raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylacrylat ist ein Monomer, das bei der Herstellung von Poly(tert-butyl acrylat)-Polymeren, Poly(Acrylsäure)-Polyelektrolyt-Bürsten und 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-Propionsäure-tert-Butylester verwendet wird. Wird auch in Farben, Beschichtungen, Hochpolymer-Papierkonditionierern, Pflegepolymer-Produkten und Carbonylreform-Polyolefin verwendet. Dient darüber als wichtiger Rohstoff in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1663-39-4
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00008809
InChI-Schlüssel ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 15458
IUPAC-Name tert-Butyl-prop-2-enoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 15ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt ∼-69°C
Dichte 0.883
Siedepunkt 121°C
Flammpunkt 11°C (52°F)
Strukturformel CH2=CHCOOC(CH3)3
Brechungsindex 1.411
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1742329
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 99%