Learn More
tert-Butylacrylat (stabilisiert mit MEHQ), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl Acrylate |
| CAS | 1663-39-4 |
| Summenformel | C7H12O2 |
| Menge | 25 mL |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 2-Propenoate, 2-Propenoic Acid tert-Butyl Ester, NSC 20950, tert-Butyl 2-Propenoate, tert-Butyl Acrylate, tert-Butyl Propenoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C=C |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-prop-2-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.17 |
| Formelmasse | 128.0837 |