Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert.-Butylalkohol |
| Flammpunkt | 11.00 °C |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 4 l |
| Relative Dichte | 1 l = 0.78 kg |
| Formelmasse | 74.12 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?