Learn More
tert-Butylalkohol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert.-Butanol |
| CAS | 75-65-0 |
| Summenformel | C4 H10 O |
| Menge | 25 mL |
| Synonym | tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methylpropane, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)O |
| IUPAC-Name | 2-Methylpropan-2-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 74.12 |
| Formelmasse | 74.0732 |