Learn More
tert-Butylbromid, 98+ %, stab. mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454744 500 g 500 Gramm
11444744 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454744 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13727.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 507-19-7 | C4H9Br | 137.02 g/mol
tert-Butylbromid wird als Rohstoff in der synthetischen organischen Chemie eingesetzt. Es wird verwendet, um die massive Deadenylierung von Adenin-basierten Nukleosiden zu untersuchen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
tert-Butylbromid wird als Rohstoff in der synthetischen organischen Chemie eingesetzt.Es wird zur Untersuchung der massiven Deadenylierung von Adenin-basierten Nukleosiden verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-19-7
Summenformel C4H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 137.02
MDL-Nummer MFCD00000125
InChI-Schlüssel RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane
PubChem CID 10485
IUPAC-Name 2-Brom-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl bromide
Namenshinweis stabilized with potassium carbonate
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.21
Siedepunkt 74°C to 76°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Prozentgehaltsbereich 98%, stabilized with potassium carbonate
Brechungsindex 1.428
Menge 500 g
UN-Nummer UN2342
Beilstein 1730892
Merck Index 14,1555
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 137.02
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit