Learn More
tert-Butylbromacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022238
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11402737 10 g 10 Gramm
11412737 50 g 50 Gramm
11422737 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11402737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14917.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5292-43-3 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
tert-Butyl bromoacetate is used as an intermediate in the production of dyes, pharmaceuticals, agrochemicals and in organic compounds. It finds application as an alkylating agent. It plays an important role to prepare (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-acetic acid tert-butyl ester and in collagenase inhibitors synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyl-Bromoacetat wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und in organischen Verbindungen eingesetzt. Findet Anwendung als Alkylierungsmittel. Spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von (2-Oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-Essigsäure-tert-Butylester und bei der Synthese von Kollagenasehemmern.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Chloroform und Ethylacetat. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5292-43-3
Summenformel C6H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.06
MDL-Nummer MFCD00000188
InChI-Schlüssel BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
PubChem CID 79177
IUPAC-Name tert-Butyl-2-bromacetat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl bromoacetate
Dichte 1.33
Siedepunkt 175°C
Flammpunkt 49°C (120°F)
Geruch Pungent
Strukturformel BrCH2CO2C(CH3)3
Brechungsindex 1.445
Menge 10 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1753010
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Formelmasse 195.06
Reinheit (%) 98%