Learn More
tert-Butylcrotonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl Crotonate |
| CAS | 79218-15-8 |
| Summenformel | C8 H14 O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-5-6-7(9)10-8(2,3)4/h5-6H,1-4H3/b6-5+ |
| SMILES | C\C=C\C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-(E)-but-2-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.196 |
| Formelmasse | 142.099 |