Learn More
Tert-Butyldiethylphosphonoacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398586 5 g 5 Gramm
11388586 1 g 1 Gramm
11308596 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17651.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27784-76-5 | C10H21O5P | 252.247 g/mol
tert-Butyl diethylphosphonoacetate is used as a reactant for preparation of hydroxymethylated dihydroxyvitamin D3 analogs via Wittig-Horner approach, as potential antitumor agents, synthesis of phosphopeptide mimetic prodrugs targeted to Src homology 2 (SH2) domain of signal transducer and activator of transcription 3 (Stat 3) and bicyclic triaminophosphine-promoted stereoselective synthesis of a,β-unsaturated esters, fluorides, and nitriles from aldehydes and ketones using Wadsworth-Emmons phosphonates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butyldiethylphosphonoacetat wird als Reaktionsmittel zur Herstellung von hydroxymethylierten Dihydroxyvitamin-D3-Analoga über den Wittig-Horner-Ansatz als potenzielle Antitumormittel verwendet, Synthese von phosphopeptidähnlichen nachahmenden Medikamentvorläufern, die auf die Src-Homologie 2 (SH2)-Domäne des Signalwandlers und Aktivators der Transkription 3 (Stat3) abzielen, und bizyklische triaminophosphingestützte stereoselektive Synthese von a,ß-ungesättigten Estern, Fluoriden und Nitrilen aus Aldehyden und Ketonen unter Verwendung von Wadsworth-Emmons Phosphonaten.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27784-76-5
Summenformel C10H21O5P
Molekulargewicht (g/mol) 252.247
MDL-Nummer MFCD00075414
InChI-Schlüssel NFEGNISFSSLEGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl diethylphosphonoacetate, tert-butyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, diethyl boc-methyl phosphonate, diethoxy-phosphoryl-acetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethylphosphonoacetate, diethyl phosphonoacetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethyl phosphonoacetate, diethylphosphonoacetic acid tert-butyl ester, diethyl 2-tert-butoxycarbonylmethyl phosphonate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2773685
IUPAC-Name tert-Butyl-2-diethoxyphosphorylacetat
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Dichte 1.074
Siedepunkt 100°C to 103°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.431
Menge 5 g
Beilstein 2050126
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 252.25
Reinheit (%) 95%