Learn More
tert-Butyldiethylphosphonoacetat, 95%
Artikelnummer. 10694745 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10694745 5 g Glasflasche -
10234774 1 g Glasflasche -
10173004 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10694745 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397750050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS :27784-76-5 | C₁₀H₂₁O₅P | 50,23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27784-76-5
Summenformel C10H21O5P
Molekulargewicht (g/mol) 50.23
MDL-Nummer MFCD00075414
InChI-Schlüssel NFEGNISFSSLEGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl diethylphosphonoacetate, tert-butyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, diethyl boc-methyl phosphonate, diethoxy-phosphoryl-acetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethylphosphonoacetate, diethyl phosphonoacetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethyl phosphonoacetate, diethylphosphonoacetic acid tert-butyl ester, diethyl 2-tert-butoxycarbonylmethyl phosphonate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2773685
IUPAC-Name tert-Butyl-2-diethoxyphosphorylacetat
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Farbe Farblos
Dichte 1.0740g/mL
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 1.074
Formelmasse 50.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke