Learn More
Tert.-Butyldisulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11935731 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10236040 250 g Glasflasche 250 Gramm
10563731 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11935731 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173620025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-06-5 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-06-5
Summenformel C8H18S2
Molekulargewicht (g/mol) 178.35
MDL-Nummer MFCD00008838
InChI-Schlüssel BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl disulfide, disulfide, bis 1,1-dimethylethyl, 1,2-di-tert-butyldisulfane, di-tert-butyl disulphide, tert-butyl disulfide, t-butyl disulfide, 2-tert-butyldisulfanyl-2-methylpropane, di-t-butyl disulfide, t-butyldisulfide, 2,2'-dithiobis 2-methylpropane
PubChem CID 66060
IUPAC-Name 2-(Tert-Butyldisulfanyl)-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)SSC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl disulfide
Schmelzpunkt -5.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 198.0°C to 204.0°C
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)3C]2S2
Brechungsindex 1.4882 to 1.4902
Menge 2.5 kg
Beilstein 01,IV,1638
Relative Dichte 0.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 178.35
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl disulfide
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.