Learn More
tert-Butyl(Ethyl-d5)(isopropyl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30382231
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382231 50 mg 50 Milligramm
30378928 10 mg 10 Milligramm
30370582 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30382231 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE74927250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (Ethyl-d5)(isopropyl)carbamate
Summenformel C10 D5 H16 N O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H21NO2/c1-7-11(8(2)3)9(12)13-10(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3/i1D3,7D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-N-propan-2-ylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 192.31
Formelmasse 192.189