Learn More
tert-Butylethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10566782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10566782
Marke: Thermo Scientific Acros 403530250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 637-92-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-92-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00009225
InChI-Schlüssel NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
PubChem CID 12512
IUPAC-Name 2-Ethoxy-2-Methylpropan
SMILES CCOC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl ethyl ether
Schmelzpunkt -94.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 71.0°C
Flammpunkt −19°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3COC2H5
Brechungsindex 1.3746 to 1.3766
Menge 25 g
Merck Index 15, 3829
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.2 g/100mL (20°C).
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit