Learn More
Tert-Butyl-Wasserstoffphthalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358215
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358215 5 g 5 Gramm
11368215 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358215 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08534.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 33693-84-4 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
It finds its application in the resolution and reactions of tertiary alcohols : 2-phenylbutan-2-ol and 3-methylhexan-3-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung in der Auflösung und Reaktionen von tertiären Alkoholen: 2-Phenylbutan-2-ol und 3-Methylhexan-3-ol.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33693-84-4
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD00043711
InChI-Schlüssel PBUQZKXKYSAJDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl hydrogen phthalate, 2-tert-butoxycarbonyl benzoic acid, unii-8390xkx0sq, 2-tert-butyl oxycarbonyl benzoic acid, t-monobutyl phthalate, t-butyl hydrogen phthalate, acmc-1ad5b, dsstox_cid_27150, dsstox_rid_82154, dsstox_gsid_47150
PubChem CID 134976
IUPAC-Name 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]Benzoesäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material tert-Butyl hydrogen phthalate
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Menge 5 g
Beilstein 2263386
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.