Learn More
tert.-Butylwasserstoffsuccinat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452019
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15452019
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64706.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15026-17-2 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
It is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15026-17-2
Summenformel C8H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00273441
InChI-Schlüssel PCOCFIOYWNCGBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym mono-tert-butyl succinate, 4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, succinic acid mono-tert-butyl ester, tert-butyl hydrogen succinate, mono-t-butyl succinate, pubchem11616, succinic acid 1-tert-butyl ester, succinic acid 4-tert-butyl ester
PubChem CID 4139107
IUPAC-Name 4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl hydrogen succinate
Schmelzpunkt 51°C to 54°C (literature)
Farbe Braungelb
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel HOOCCH2CH2CO2C(CH3)3
Menge 1 g
Beilstein 1772169
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest