missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPRTN Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18607310 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18607310 0.1 mL 0.10 Milliliter
18653590 0.02 mL 0.02 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18607310 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2945060.1ml

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SPRTN Polyclonal antibody specifically detects SPRTN in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SPRTN
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias C1orf124, chromosome 1 open reading frame 124, DDDL1880, dJ876B10.3, DKFZP547N043, PRO4323, RP5-876B10.3, Spartan, SprT-like N-terminal domain, zinc finger RAD18 domain-containing protein C1orf124
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-240 of human SPRTN (NP_001010984.1). MDDDLMLALRLQEEWNLQEAERDHAQESLSLVDASWELVDPTPDLQALFVQFNDQFFWGQLEAVEVKWSVRMTLCAGICSYEGKGGMCSIRLSEPLLKLRPRKDLVETLLHEMIHAYLFVTNNDKDREGHGPEFCKHMHRINSLTGANITVYHTFHDEVDEYRRHWWRCNGPCQHRPPYYGYVKRATNREPSAHDYWWAEHQKTCGGTYIKIKEPENYSKKGKGKAKLGKEPVLAAENKG
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83932
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.