Learn More
tert-Butylhydroperoxid, 70 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11914761 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
10703571 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10266090 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10347360 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10649103 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11914761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180340100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 75-91-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-91-2 , 7732-18-5
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
InChI-Schlüssel CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
PubChem CID 6410
ChEBI CHEBI:64090
IUPAC-Name 2-Hydroperoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl hydroperoxide
Schmelzpunkt -2.8°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 37.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 43°C
Verpackung Kunststofftrommel
Strukturformel (CH3)3COOH
Brechungsindex 1.3860 to 1.3880
Menge 10 kg
Beilstein 01,IV,1616
Fieser 01,88; 02,49; 03,37; 05,75; 06,81; 07,43; 08,62; 09,78; 10,64; 11,91; 12,88; 14,60; 15,55; 16,53; 17,56
Merck Index 15,1573
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in hydroxide solutions,soluble in most common organic solvents
Viskosität 4.1 mPa.s (20°C)
Formelmasse 90.12
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Organisches Peroxid Typ E & F
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.