Learn More
Tert-Butylisocyanid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752392 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752392 1 g Glasflasche 1 Gramm
10229500 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752392 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 403600010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7188-38-7 | C5H9N | 83.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7188-38-7
Summenformel C5H9N
Molekulargewicht (g/mol) 83.13
MDL-Nummer MFCD00000002
InChI-Schlüssel FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl isocyanide, tert-butylisocyanide, t-butylisonitrile, tert-butylisonitrile, tbin, propane, 2-isocyano-2-methyl, 2-methyl-2-isocyanopropane, 2-methylpropyl isocyanide, t-butyl isocyanide, 2-isocyano-2-methyl-propane
PubChem CID 23577
IUPAC-Name 2-Isocyano-2-methylpropan
SMILES CC(C)(C)[N+]#[C-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl isocyanide
Namenshinweis 97%
Dichte 0.7300g/mL
Siedepunkt 91.0°C
Flammpunkt −2°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CNC
Brechungsindex 1.3740 to 1.3780
Menge 1 g
Fieser 02,50; 09,82; 11,99; 12,95; 14,63
Relative Dichte 0.73
Formelmasse 83.13
Reinheit (%) 97%