Learn More
tert-Butylisocyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399675 1 g 1 Gramm
11309685 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11399675 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19747.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7188-38-7 | C5H9N | 83.134 g/mol
tert-Butyl isocyanide is used in a tin-free procedure for alkyl radical reactions in the presence of a free-radical initiator. It is a useful intermediate in multicomponent reactions. It is also used in the synthesis of coumarines, 4H-chromenes, isoxazolines and to trap 2-cyclopropylidene-1,3-diones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyl-Isocyanid wird in einem zinnfreien Verfahren für Alkylradikalreaktionen in Gegenwart eines Freiradikalinitiators verwendet. Es ist ein nützliches Zwischenprodukt bei Mehrkomponenten-Reaktionen. Es wird auch bei der Synthese von Cumarinen, 4H-Chromenen, Isoxazolinen und zum Abfangen von 2-Cyclopropyliden-1,3-Dionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln wie Ethanol, Methanol, Ether, Toluol und Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7188-38-7
Summenformel C5H9N
Molekulargewicht (g/mol) 83.134
MDL-Nummer MFCD00000002
InChI-Schlüssel FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl isocyanide, tert-butylisocyanide, t-butylisonitrile, tert-butylisonitrile, tbin, propane, 2-isocyano-2-methyl, 2-methyl-2-isocyanopropane, 2-methylpropyl isocyanide, t-butyl isocyanide, 2-isocyano-2-methyl-propane
PubChem CID 23577
IUPAC-Name 2-Isocyano-2-methylpropan
SMILES CC(C)(C)[N+]#[C-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl isocyanide
Dichte 0.735
Siedepunkt 90°C to 92°C
Flammpunkt −2°C (28°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.3755
Menge 1 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1903156
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents such as ethanol,methanol,ether,toluene and dichloromethane.
Formelmasse 83.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl isocyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl isocyanide