Learn More
tert-Butylisocyanid, TRC
Artikelnummer. 30333159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333159 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333159 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6898205G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl Isocyanide
CAS 7188-38-7
Summenformel C5H9N
Menge 5 g
Synonym 1,1-Dimethylethyl Isocyanide, 1-tert-Butylisonitrile, 2-Isocyano-2-methylpropane, t-Butylisocyanide, t-Butylisonitrile, tert-Butylisonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C5H9N/c1-5(2,3)6-4/h1-3H3
SMILES [C-]#[N+]C(C)(C)C
IUPAC-Name 2-Isocyano-2-methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 83.13
Formelmasse 83.0735