Learn More
tert.-Butylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347785 5 g 5 Gramm
11357785 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11347785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02668.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.80 €
    53.65 € / 5 Gramm
    Sparen 6.15 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 590-42-1 | C5H9NS | 115.19 g/mol
tert-Butyl isothiocyanate is a tool for the modification of the pore sizes on the top layer of heterostructured surface mounted metal-organic frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butyl-Isothiocyanat ist ein Hilfsmittel zur Modifikation der Porengrößen auf der obersten Schicht von heterostrukturierten, oberflächenmontierten metallorganischen Rahmen.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Aminen, Alkoholen und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 590-42-1
Summenformel C5H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 115.19
MDL-Nummer MFCD00004816
InChI-Schlüssel ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl isothiocyanate, t-butyl isothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato-2-methyl, tert-butylisothiocyanate, tert.-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-2-methyl-propane, tert butyl isothiocyanate, tert-butyliso thiocyanate, butyl isothiocyanate, tert, t-butylisothiocyanate
PubChem CID 11544
IUPAC-Name 2-Isothiocyanat-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)N=C=S
Specifications
Chemischer Name oder Material tert-Butyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 10°C to 12°C
Dichte 0.908
Siedepunkt 141°C to 145°C
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.481
Menge 5 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 1361854
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 115.2
Reinheit (%) 97%