Learn More
tert-Butylmethylether, 99.9 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10474622 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10474622 1 L Glasflasche 1 Liter
10062202 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
10552354 10 L Kunststoff-Fass 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10474622 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378720010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1634-04-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00008812
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl ether
Schmelzpunkt -110.0°C
Dichte 0.7404g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt −28°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3675 to 1.3695
Rückstand nach Verdampfung 1mg/100mL max.
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Relative Dichte 0.7404
Strukturformel (CH3)3COCH3
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Wasser 0.01% max.
Siedepunkt 54.0°C to 56.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99.9%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.