Learn More
tert-Butylmethylether CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99,8 %, Solstice
Artikelnummer. 15664660
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2 L
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15664660 1 l 1 Liter
15654660 100 ml 100 Milliliter
15684660 2 L 2 Liter
15674660 2.5 l 2.50 Liter
15604670 6 x 1 l 6 Stück
15694660 4 x 2.5 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15664660 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 348751L
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1634-04-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00008812
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylmethylether
Namenshinweis für die HPLC
Dichte 0,74 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Brechungsindex n20/D 1.369
Strukturformel (CH3)3COCH3
Beilstein 1730942
Synonym tert.-Butylmethylether, Methyl-tert-Butylether, Methyl-t-Butylether, t-Butylmethylether, Methyl-tertiär-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-methyl, 2-Methyl-2-Methoxypropan, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Siedepunkt 55 °C bis 56 °C
SMILES CC(C)(C)OC
Formelmasse 88,15 g/mol
Reinheit (%) ≥99,8 %
Güte CHROMASOLV
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.