Learn More
tert-Butylmethylether, Honeywell™
Artikelnummer. 16695803 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
:
7 L
Artikelnummer. 16695803
Marke: Honeywell Research Chemicals 33020S7LRC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl ether
CAS 1634-04-4
CAS Max. % 1
Schmelzpunkt -109°C
Farbe Farblos
Dichte 0.74 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 55.3°C (1013 hPa)
Flammpunkt -28°C
Summenformel C5H12O
Menge 7 L
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(C)(C)C
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 88.15