Learn More
tert-Butylmethylmalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455898
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mL
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
2 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455898 10 mL 10 Milliliter
15445898 2 mL 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455898 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59540.AB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42726-73-8
Summenformel C8H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.196
MDL-Nummer MFCD00042856
InChI-Schlüssel XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl malonate, t-butyl methyl malonate, 1-tert-butyl 3-methyl propanedioate, acmc-20ajkv, tert-butyl methylmalote, pubchem20476, methyl tert-butyl malonate, ksc493c8h, tert-butyl methyl malonaoate
PubChem CID 2733872
IUPAC-Name 3-O-Tert-Butyl1-O-Methyl-Propanedioat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl malonate
Dichte 1.03
Siedepunkt 80°C (11 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Strukturformel CH3OCOCH2COOC(CH3)3
Brechungsindex 1.4155
Menge 10 mL
Beilstein 1772136
Formelmasse 174.19
Reinheit (%) 95%