Learn More
tert-Butylmethylmalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10567011 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10567011 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10249253 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
10783065 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10567011 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 339390050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 42726-73-8 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42726-73-8
Summenformel C8H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
MDL-Nummer MFCD00042856
InChI-Schlüssel XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl malonate, t-butyl methyl malonate, 1-tert-butyl 3-methyl propanedioate, acmc-20ajkv, tert-butyl methylmalote, pubchem20476, methyl tert-butyl malonate, ksc493c8h, tert-butyl methyl malonaoate
PubChem CID 2733872
IUPAC-Name 3-O-Tert-Butyl1-O-Methyl-Propanedioat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert.-Butyl methyl malonate
Schmelzpunkt -10°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 80°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H3COOCCH2COOC(CH3)3
Brechungsindex 1.4140 to 1.417
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.03
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit