Learn More
Tert-Butyl methyl sulfide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430507 5 g 5 Gramm
11440507 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22390.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6163-64-0 | C5H12S | 104.21 g/mol
tert-Butyl methyl sulfide is used for LPG refining process and It have high content of sulfur.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylmethylsulfid wird für die LPG-Raffination verwendet und hat einen hohen Schwefelgehalt.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6163-64-0
Summenformel C5H12S
Molekulargewicht (g/mol) 104.21
MDL-Nummer MFCD00008840
InChI-Schlüssel CJFVCTVYZFTORU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl sulfide, propane, 2-methyl-2-methylthio, sulfide, tert-butyl methyl, methyl tert-butyl sulfide, 3,3-dimethyl-2-thiabutane, 2-methyl-2-methylsulfanyl propane, t-butyl methyl sulfide, methyl t-butyl sulfide, tert-butyl methyl sulfane, acmc-1b7tx
PubChem CID 138679
IUPAC-Name 2-methyl-2-(methylsulfanyl)propane
SMILES CSC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl sulfide
Dichte 0.826
Siedepunkt 101°C to 102°C
Flammpunkt −3°C (26°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel (CH3)3CSCH3
Brechungsindex 1.44
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 104.22
Reinheit (%) ≥98%