Learn More
Tert-Butyl N-[(1-benzyl-4-piperidinyl)methyl]carbamat, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3076460
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10085212 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10126772 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10085212
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00974DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 173340-23-3
Summenformel C18H28N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 304.434
MDL-Nummer MFCD04123925
InChI-Schlüssel SOXSDIKJHXTJEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 1-benzylpiperidin-4-yl methyl carbamate, tert-butyl 1-benzylpiperidin-4-yl methylcarbamate, tert-butyl n-1-benzyl-4-piperidinyl methyl carbamate, tert-butyl n-1-benzylpiperidin-4-yl methyl carbamate, maybridge3_004457, 1-benzyl-4-tertbutyloxycarbonylaminomethylpiperidine, 1-benzyl-4-piperidinylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-benzylpiperidin-4-yl methylcarbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-1-phenylmethyl-4-piperidinyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2824066
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl N-[(1-benzyl-4-piperidinyl)methyl]carbamate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 304.43
Reinheit (%) 95%