Learn More
Tert-Butyl N-(2-cyanoethyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10160992
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10160992 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10079481 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10160992 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB08399EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 53588-95-7
Summenformel C8H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD02180880
InChI-Schlüssel NORLFIHQJFOIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-2-cyanoethyl carbamate, tert-butyl 2-cyanoethyl carbamate, n-boc-2-cyano-ethylamine, 2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, t-butyl n-2-cyanoethyl carbamate, tert-butoxy-n-2-cyanoethyl carboxamide, 1,1-dimethylethyl 2-cyanoethyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanenitrile, carbamicacid,n-2-cyanoethyl-,1,1-dimethylethylester
PubChem CID 2735664
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-cyanethyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl N-(2-cyanoethyl)carbamate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)3COC(O)NH(CH2)2CN
Menge 10 g
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%