Learn More
tert-Butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11376955 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10437832 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10173764 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376955 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB08402EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 77152-97-7
Summenformel C8H16N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.288
MDL-Nummer MFCD02180883
InChI-Schlüssel OBDMXQCRRWGEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-3-amino-3-thioxopropyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropylcarbamate, tert-butyl n-2-carbamothioylethyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanethioamide, tert-butyl 3-amino-3-thioxoprop-1-yl carbamate, 2-thiocarbamoylethyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-3-amino-3-thioxopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-thiocarbamoylethylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino propanethioamide
PubChem CID 2735653
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(3-amino-3-sulfanylidenpropyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=S)N
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Tert-butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)3COC(O)NH(CH2)2C(S)NH2
Menge 10 g
Formelmasse 204.29
Reinheit (%) 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.