Learn More
tert-Butyl-N-(3-thienyl)-carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10497982
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10497982 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10120722 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10497982 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00092CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 19228-91-2
Summenformel C9H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 199.268
MDL-Nummer MFCD01928808
InChI-Schlüssel PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl thiophen-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3-thienyl carbamate, tert-butyl 3-thienylcarbamate, tert-butyl n-thiophen-3-yl carbamate, tert-butoxy-n-3-thienyl carboxamide, carbamic acid,n-3-thienyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminothiophene, tert-butyl thien-3-ylcarbamate, 3-aminothiophene, n-boc protected
PubChem CID 736476
IUPAC-Name Tert-Butyl N-Thiophen-3-ylcarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl N-(3-thienyl)carbamate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 199.27
Reinheit (%) 97%