Learn More
Tert-Butyl N-[(5-brom-2-thienyl)methyl]carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10681873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10681873 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10672665 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10681873 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00599DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 215183-27-0
Summenformel C10H14BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 292.191
MDL-Nummer MFCD03659715
InChI-Schlüssel CVNITIPQHIGCKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromo-2-thienyl methyl carbamate, 5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methylcarbamate, tert-butyl n-5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, n-boc-5-bromothiophen-2-methanamine, 2-boc-amino methyl-5-bromothiophene, 2-bromo-5-tert-butoxycarbonylaminomethylthiophene
PubChem CID 2779810
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(5-Bromthiophen-2-yl)methyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(S1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 292.2
Reinheit (%) 97%