missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tert-Butyl N-[(5-brom-2-thienyl)methyl]carbamat, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-2705868
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10681873

Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00599DA

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 215183-27-0
Summenformel C10H14BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 292.191
MDL-Nummer MFCD03659715
InChI-Schlüssel CVNITIPQHIGCKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromo-2-thienyl methyl carbamate, 5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methylcarbamate, tert-butyl n-5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, n-boc-5-bromothiophen-2-methanamine, 2-boc-amino methyl-5-bromothiophene, 2-bromo-5-tert-butoxycarbonylaminomethylthiophene
PubChem CID 2779810
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(5-Bromthiophen-2-yl)methyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(S1)Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tert-butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 292.2
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt