Learn More
tert-Butyl-N-(Diaminomethyliden)carbamat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate |
| CAS | 219511-71-4 |
| Summenformel | C6H13N3O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl N-(Aminoiminomethyl)carbamate, Boc-guanidine, N-Boc-guanidine, N-tert-Butoxycarbonylguanidine, tert-Butoxycarbonylguanidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13N3O2/c1-6(2,3)11-5(10)9-4(7)8/h1-3H3,(H4,7,8,9,10) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)N |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-carbamimidoylcarbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 159.19 |
| Formelmasse | 159.1008 |