Learn More
tert-Butyl-N-(Diaminomethyliden)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30423945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423945 5 g 5 Gramm
30415019 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423945 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2045835G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate
CAS 219511-71-4
Summenformel C6H13N3O2
Menge 5 g
Synonym 1,1-Dimethylethyl N-(Aminoiminomethyl)carbamate, Boc-guanidine, N-Boc-guanidine, N-tert-Butoxycarbonylguanidine, tert-Butoxycarbonylguanidine
InChI-Formel InChI=1S/C6H13N3O2/c1-6(2,3)11-5(10)9-4(7)8/h1-3H3,(H4,7,8,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)N
IUPAC-Name tert-Butyl-N-carbamimidoylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
Formelmasse 159.1008