Learn More
tert-Butylpropiolat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497927
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15497927 1 g 1 Gramm
15407937 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51048.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13831-03-3 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13831-03-3
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.16
MDL-Nummer MFCD00060100
InChI-Schlüssel XGTPDIIFEPTULX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl propiolate, propiolic acid tert-butyl ester, t-butyl propiolate, 2-propynoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-acetylene, tert-butyl propalate, tert-butyl propargylate, acmc-209chj, tert-butyl propiolate #
PubChem CID 543038
IUPAC-Name tert-Butyl-prop-2-inoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl propiolate
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Dichte 0.919
Siedepunkt 52°C to 53°C (27 mmHg)
Flammpunkt 28°C (82°F)
Strukturformel HC≡CCO2C(CH3)3
Brechungsindex 1.418
Menge 1 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1747175
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) 98%