Learn More
tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidin-1-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30346690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346690 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346690 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6922151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate
CAS 188111-79-7
Summenformel C10H20N2O2
Menge 1 g
Synonym (3R)-3-Amino-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (R)-3-Amino-1-Boc-piperidine, (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](N)C1
IUPAC-Name Tert-Butyl (3R)-3-Aminopiperidin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 200.28
Formelmasse 200.1525