Learn More
tert-Butyl-(S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30345889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345889 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345889 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69220510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
CAS 69610-40-8
Summenformel C10H19NO3
Menge 10 g
Synonym (2S)-2-(Hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (2S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (2S)-2-Hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic Acid tert-butyl Ester, (2S)-Hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic Acid tert-butyl Ester, (2S)-Hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic Acid tert-butyl Ester, (S)-(+)-N-Boc-prolinol, (S)-(-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-BOC-2-Pyrrolidinemethanol, (S)-tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl (2S)-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, 1-BOC-2-(S)-Pyrrolidinemethanol, BOC-L-prolinol, Boc-(S)-(-)-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-prolinol, N-[(tert-Butoxy)carbonyl]-L-prolinol, N-tert-Butoxycarbonyl-(2S)-2-pyrrolidinemethanol, tert-Butyl (2S)-2-(Hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, tert-Butyl (2S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CO
IUPAC-Name Tert-butyl (2S)-2-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 201.26
Formelmasse 201.1365