Learn More
Tert-Butyl (S)-(+)-3-Hydroxybutyrat, 98%
Artikelnummer. 15456478
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15456478 1 g 1 Gramm
15466478 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15456478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60013.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82578-45-8
Summenformel C8H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 160.213
MDL-Nummer MFCD00040559
InChI-Schlüssel PKPVFILAHLKSNJ-LURJTMIESA-N
PubChem CID 10154184
IUPAC-Name tert-Butyl-(3S)-3-hydroxybutanoat
SMILES CC(CC(=O)OC(C)(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Menge 1 g
Synonym s-tert-butyl 3-hydroxybutanoate, s-3-hydroxy-butyric acid tert-butyl ester, tert-butyl 3s-3-hydroxybutanoate, +-tert-butyl s-3-hydroxybutyrate, s-3-hydroxybutyric acid tert-butyl ester, butanoic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s, s-t-butyl-3-hydroxybutanoate, s-tert-butyl3-hydroxybutanoate, tert-butyl s-3-hydroxybutyrate
Formelmasse 160.21
Reinheit (%) 98%