Learn More
Tert-Vutyl-Vinylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10341693 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10341693 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10371213 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10341693
Marke: Thermo Scientific Acros 379120100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 926-02-3 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 926-02-3
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00048246
InChI-Schlüssel PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl vinyl ether, 2-ethenyloxy-2-methylpropane, propane, 2-ethenyloxy-2-methyl, propane,2-ethenyloxy-2-methyl, t-butyl vinyl ether, tert-butylvinyl ether, vinyltertiary-butylether, tertiarybutyl vinyl ether, vinyl tert.-butyl ether, tertiary butyl vinyl ether
PubChem CID 70220
IUPAC-Name 2-Ethenoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl vinyl ether
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7620g/mL
Siedepunkt 78°C
Flammpunkt -17°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3970 to 1.399
Menge 10 mL
Relative Dichte 0.762
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble
Stabilisator approx. 100ppm KOH
Viskosität 0.41 mPa.s (20°C)
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl vinyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.