Learn More
tert-Butylamin, TRC
Artikelnummer. 30335839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335839 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30335839 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB690775250ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylamine
CAS 75-64-9
Summenformel C4 H11 N
Menge 250 mL
Synonym 2-Propanamine, 2-methyl-, tert-Butylamine (8CI), 2-Methyl-2-propanamine, 1,1-Dimethylethanamine, 1,1-Dimethylethylamine, 1-Amino-1,1-dimethylethane, 2-Amino-2-methylpropane, 2-Aminoisobutane, 2-Methyl-2-aminopropane, 2-Methyl-2-propylamine, Erbumine, N-tert-Butylamine, NSC 9571, TB Amine, Trimethylaminomethane, t-Butylamine, tert-Butylamine
InChI-Formel InChI=1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)N
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 73.137
Formelmasse 73.089