Learn More
tert-Butylbenzene-d14, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butylbenzene-D14 |
| CAS | 209963-71-3 |
| Summenformel | C10 D14 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-d5, [1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]- (9 CI, ACI), [1,1-Di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]benzene-d5 (ACI), tert-Butylbenzene-d14, tert-Butylbenzene-D14 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]benzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.304 |
| Formelmasse | 148.197 g/mol |
| Mehr anzeigen |