Learn More
Tert-Butylchlordimethylsilan, 1.0 M-Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10661555 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10661555 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10661555 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 369101000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylchlorodimethylsilane
CAS 18162-48-6, 75-09-2
Farbe Farblos
Dichte 1.2250g/mL
Flammpunkt 58°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C6H15ClSi
MDL-Nummer MFCD00000501
Menge 100 mL
Merck Index 15, 1567
Relative Dichte 1.225
Synonym tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
InChI-Schlüssel BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
IUPAC-Name Tert-Butylchlordimethylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 150.72
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
Formelmasse 150.72
Physikalische Form Flüssigkeit